Methyl-2-(chloromethyl)benzoate ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
M2203-25G M2203-5G
TCIAM2203-25GEA 451 EUR
TCIAM2203-25G TCIAM2203-5G
Methyl-2-(chloromethyl)benzoate ≥97.0% (por GC)
Methyl-2-(chloromethyl)benzoate
Formula: C₉H₉ClO₂
Número MDL: MFCD06200781
Núm. CAS: 34040-62-5
EINECS: 251-805-0
UN: 3265
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=363f5303732f3703f91b5fc7286e40582148e93b&vid=363f5303732f3703f91b5fc7286e40582148e93b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Amber to Dark green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %