Methyl-4-(chloromethyl)benzoate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Methyl 4-(chloromethyl)benzoate
C1763-25G C1763-5G
TCIAC1763-25GEA 122 EUR
TCIAC1763-25G TCIAC1763-5G
Methyl-4-(chloromethyl)benzoate ≥98.0% (por GC)
Methyl-4-(chloromethyl)benzoate
Formula: C₉H₉ClO₂
MW: 184,62 g/mol
Pto. Ebullición: 165°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00511224
Núm. CAS: 34040-64-7
EINECS: 251-806-6
UN: 3261
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2acd55ce6f84e516891797426242c267b1c92f12&vid=2acd55ce6f84e516891797426242c267b1c92f12&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 37.0 to 41.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency