4-(4-Hydroxyphenyl)benzonitrile ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
H0523-25G H0523-5G
TCIAH0523-25GEA 160 EUR
TCIAH0523-25G TCIAH0523-5G
4-(4-Hydroxyphenyl)benzonitrile ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4-(4-Hydroxyphenyl)benzonitrile
Formula: C₁₃H₉NO
Número MDL: MFCD00059625
Núm. CAS: 19812-93-2
EINECS: 427-840-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=65168a3dea96701e636bb055bae860055997ce2e&vid=65168a3dea96701e636bb055bae860055997ce2e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 195.0 to 200.0 deg-C