4-Chloro-N-methylpicolinamide ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Chloro-N-methylpyridine-2-carboxamide
H50535.03 H50535.MD
H50535.03EA 241 EUR
H50535.03 H50535.MD
4-Chloro-N-methylpicolinamide ≥97%
4-Chloro-N-methylpicolinamide
Purity: 97% CAS No.: 220000-87-3 Molecular Formula: C7H7ClN2O Formula Weight: 170.60 Melting Point: 39-43° MDL No.: MFCD02185921
Formula: C₇H₇ClN₂O
MW: 170,60 g/mol
Pto. de fusión: 39…43 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02185921
Núm. CAS: 220000-87-3