Picolinic acid N-oxide 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
131180050 131180250
ACRO131180050EA 33.9 EUR
ACRO131180050 ACRO131180250
Picolinic acid N-oxide 97%
Picolinic acid N-oxide
Formula: C₆H₅NO₃
Pto. de fusión: >150 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006198
Núm. CAS: 824-40-8
EINECS: 212-528-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to beige Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point ≥145 °C
Water ≤0.5 % (K.F.)
HPLC ≥96.0 %