N-Fmoc-D-valine
Proveedor: Novabiochem (Part of Merck)
Sinónimos: Fmoc-D-Val-OH, D-Valine, N-FMOC protected
8.52152.0025 8.52152.0005
04-13-1039-25EA 306 EUR
04-13-1039-25 04-13-1039-5
N-Fmoc-D-valine
N-Fmoc-D-valine
Formula: C₂₀H₂₁NO₄
MW: 339.39 g/mol
Número MDL: MFCD00062953
Núm. CAS: 84624-17-9