N-Fmoc-L-valine ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
B21030.06
B21030.14
B21030.06EA
26.3
EUR
B21030.06
B21030.14
N-Fmoc-L-valine ≥98%
N-Fmoc-L-valine
Purity: 98%
CAS No.: 68858-20-8
Molecular Formula: C20H21NO4
Formula Weight: 339.39
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 142-147°
Beilstein Reference: 2177443
Optical Rotation: -17° (c=1 in DMF)
MDL No.: MFCD00037124
Formula:
C₂₀H₂₁NO₄ MW: 339.4 g/mol Pto. de fusión: 142…147 °C |
Número MDL:
MFCD00037124 Núm. CAS: 68858-20-8 EINECS: 272-515-0 |