N-Fmoc-L-valine
Proveedor: Novabiochem (Part of Merck)
8.52021.0100 8.52021.0025 8.52021.0250
04-12-1039-100EA 68.2 EUR
04-12-1039-100 04-12-1039-25 8.52021.0250
N-Fmoc-L-valine
N-Fmoc-L-valine
Formula: C₂₀H₂₁NO₄
MW: 339.4 g/mol
Número MDL: MFCD00037124
Núm. CAS: 68858-20-8
EINECS: 272-515-0