N-Fmoc-β-alanine ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: Fmoc-β-Ala-OH P, Fmoc-β-Ala-p-alkoxybenzyl alcohol, N-Fmoc-beta-alanine, N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-beta-alanine
H59887.06 H59887.14
H59887.06EA 71 EUR
H59887.06 H59887.14
N-Fmoc-β-alanine ≥99%
N-Fmoc-β-alanine
Formula: C₁₈H₁₇NO₄
MW: 311,3 g/mol
Pto. de fusión: 142…147 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00063328
Núm. CAS: 35737-10-1