(R)-3-(Fmoc-amino)-3-phenylpropionic acid 95%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: (R)-3-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-3-phenylpropanoic acid
H52074.MD H52074.03
H52074.MDEA 69.2 EUR
H52074.MD H52074.03
(R)-3-(Fmoc-amino)-3-phenylpropionic acid 95%
(R)-3-(Fmoc-amino)-3-phenylpropionic acid
Purity: 95% CAS No.: 220498-02-2 Molecular Formula: C24H21NO4 Formula Weight: 387.43 Beilstein Reference: 7982022 MDL No.: MFCD01311783
Formula: C₂₄H₂₁NO₄
MW: 387,43 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01311783
Núm. CAS: 220498-02-2