trans-4-(4-Pentylcyclohexyl)benzonitrile ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 4-(trans-4-n-Pentylcyclohexyl)benzonitrile
A1828-25G A1828-5G
TCIAA1828-25GEA 201 EUR
TCIAA1828-25G TCIAA1828-5G
trans-4-(4-Pentylcyclohexyl)benzonitrile ≥98.0% (por GC)
trans-4-(4-Pentylcyclohexyl)benzonitrile
Formula: C₁₈H₂₅N
Pto. de fusión: 30°C
Número MDL: MFCD00075548
Núm. CAS: 61204-01-1
EINECS: 262-656-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d77d1badec9b13c7dd1d8bd6abeb78f69a00b0c3&vid=d77d1badec9b13c7dd1d8bd6abeb78f69a00b0c3&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Mesomorphic range 27.0 to 57.0 deg-C