S-Furfuryl thioacetate ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
T1283-10G T1283-25G
TCIAT1283-10GEA 30 EUR
TCIAT1283-10G TCIAT1283-25G
S-Furfuryl thioacetate ≥97.0% (por GC)
S-Furfuryl thioacetate
Formula: C₇H₈O₂S
Pto. Ebullición: 91°C
Pto. de inflamación: 92°C
Número MDL: MFCD00010083
Núm. CAS: 13678-68-7
EINECS: 237-173-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=637dd533d131b2169efa5dfe6bc896e09aa600df&vid=637dd533d131b2169efa5dfe6bc896e09aa600df&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %