(-)-Cotinine ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Purity: 98%
CAS No.: 486-56-6
Molecular Formula: C10H12N2O
Formula Weight: 176.22
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point:
Formula:
C₁₀H₁₂N₂O Pto. Ebullición: 145…147 °C (3 mmHg) Pto. de fusión: 34…39 °C Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F) |
Número MDL:
MFCD00077696 Núm. CAS: 486-56-6 EINECS: 207-634-9 Índice Merck: 14,2553 |