Tetrahydrofurfuryl acetate ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
T0105-25G T0105-500G
TCIAT0105-25GEA 50 EUR
TCIAT0105-25G TCIAT0105-500G
Tetrahydrofurfuryl acetate ≥97.0% (por GC)
Tetrahydrofurfuryl acetate
Formula: C₇H₁₂O₃
Pto. de inflamación: 84°C
Número MDL: MFCD00022478
Núm. CAS: 637-64-9
EINECS: 211-296-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c7ad403e2892c2f4e210882a0d301b29cd3de0a4&vid=c7ad403e2892c2f4e210882a0d301b29cd3de0a4&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %