2-Thioxanthine ≥80.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
T0225-1G T0225-5G
TCIAT0225-1GEA 61 EUR
TCIAT0225-1G TCIAT0225-5G
2-Thioxanthine ≥80.0% (by HPLC)
2-Thioxanthine
Formula: C₅H₄N₄OS
Número MDL: MFCD00031505
Núm. CAS: 2487-40-3
EINECS: 219-636-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3572b321ec7b8e7ab4cfa6db28b42fbb1e197c6e&vid=3572b321ec7b8e7ab4cfa6db28b42fbb1e197c6e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Purity (HPLC) min. 80.0 area%