Uracil-5-boronic acid 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2,4-Dihydroxypyrimidine-5-boronic acid, (2,4-Dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidin-5-yl)boronic acid
H27219.MD
H27219.03
H27219.MDEA
199
EUR
H27219.MD
H27219.03
Uracil-5-boronic acid 95%
Uracil-5-boronic acid
Purity: 95%
CAS No.: 70523-22-7
Molecular Formula: C4H5BN2O4
Formula Weight: 155.90
Storage Temperature: -30°C to -10°C
Melting Point:
Formula:
C₄H₅BN₂O₄ Pto. de fusión: >300 °C |
Número MDL:
MFCD01318983 Núm. CAS: 70523-22-7 |