2',4'-Difluoro-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)acetophenone ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: 1-(2,4-Difluorophenyl)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)ethanone
H61887.06 H61887.14
H61887.06EA 67.3 EUR
H61887.06 H61887.14
2',4'-Difluoro-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)acetophenone ≥97%
2',4'-Difluoro-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)acetophenone
Formula: C₁₀H₇F₂N₃O
MW: 223,18 g/mol
Pto. de fusión: 103…107 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02093825
Núm. CAS: 86404-63-9