Sulfolan ≥80% (w/w) en solución acuosa
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
1,1-Dióxido de tetrahidrotiofeno
H32505.AP
H32505.0F
H32505.APEA
43.3
EUR
H32505.AP
H32505.0F
Sulfolan ≥80% (w/w) en solución acuosa
Sulfolan
CAS No.: 126-33-0
Molecular Formula: C4H8O2S
Formula Weight: 120.17
Odour: Weak, characteristic
Melting Point: 0-5°
Beilstein Reference: 107765
Merck Reference: 14,8955
MDL No.: MFCD00005484
Formula:
C₄H₈O₂S Pto. de fusión: 0…5 °C Densidad: 1,212 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00005484 Núm. CAS: 126-33-0 EINECS: 204-783-1 Índice Merck: 14,8955 |