N(α)-Fmoc-D-tryptophan
Proveedor: Novabiochem (Part of Merck)
8.52150.0025 8.52150.0005
04-13-1035-25EA 566 EUR
04-13-1035-25 04-13-1035-5
N(α)-Fmoc-D-tryptophan
N(α)-Fmoc-D-tryptophan
Formula: C₂₆H₂₂N₂O₄
Número MDL: MFCD00062954
Núm. CAS: 86123-11-7