N(α)-Fmoc-L-tryptophan
Proveedor: Novabiochem (Part of Merck)
8.52207.0100 8.52207.0005
04-12-1035-100EA 154 EUR
04-12-1035-100 04-12-1035-5
N(α)-Fmoc-L-tryptophan
N(α)-Fmoc-L-tryptophan
Formula: C₂₆H₂₂N₂O₄
Número MDL: MFCD00037126
Núm. CAS: 35737-15-6
EINECS: 252-706-5