1,4'-Bipiperidine ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
B22028.03
B22028.06
B22028.14
B22028.03EA
44.7
EUR
B22028.03
B22028.06
B22028.14
1,4'-Bipiperidine ≥99%
1,4'-Bipiperidine
Purity: 99%
CAS No.: 4897-50-1
Molecular Formula: C10H20N2
Formula Weight: 168.28
Melting Point: 66-70°
UN No.: 3259
MDL No.: MFCD00006475
Formula:
C₁₀H₂₀N₂ Pto. de fusión: 66…70 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006475 Núm. CAS: 4897-50-1 EINECS: 225-522-8 ADR: 8,III |