4-(4-Morpholinylcarbonyl)phenylboronic acid ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
4-(4-Morpholinylcarbonyl)benzeneboronic acid, (4-(Morpholine-4-carbonyl)phenyl)boronic acid
H53126.MD
H53126.03
H53126.MDEA
74.6
EUR
H53126.MD
H53126.03
4-(4-Morpholinylcarbonyl)phenylboronic acid ≥98%
4-(4-Morpholinylcarbonyl)phenylboronic acid
Purity: 98%
CAS No.: 389621-84-5
Molecular Formula: C11H14BNO4
Formula Weight: 235.05
Melting Point: 126-132°
MDL No.: MFCD03411952
Formula:
C₁₁H₁₄BNO₄ Pto. de fusión: 126…132 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03411952 Núm. CAS: 389621-84-5 |