3-(4-Methyl-1-piperazinylcarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
3-(4-Methyl-1-piperazinylcarbonyl)benzeneboronic acid pinacol ester, (4-Methylpiperazin-1-yl)(3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl)methanone
H29224.06
H29224.03
H29224.06EA
232
EUR
H29224.06
H29224.03
3-(4-Methyl-1-piperazinylcarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester ≥97%
3-(4-Methyl-1-piperazinylcarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester
Purity: 97%
CAS No.: 883738-38-3
Molecular Formula: C18H27BN2O3
Formula Weight: 330.23
Melting Point: 86-89°
MDL No.: MFCD05864308
Formula:
C₁₈H₂₇BN₂O₃ Pto. de fusión: 86…89 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD05864308 Núm. CAS: 883738-38-3 |