1,1-Dimethylbiguanide hydrochloride
Proveedor: Cayman Chemical
Sinónimos: AMPK Signaling Activator VII, Metformin, Metformin hydrochloride, 1,1-Dimethylbiguanide Hydrochloride
13118-1 13118-5
CAYM13118-1EA 34.1 EUR
CAYM13118-1 CAYM13118-5
1,1-Dimethylbiguanide hydrochloride
1,1-Dimethylbiguanide hydrochloride
Formula: C₄H₁₂ClN₅
Número MDL: MFCD00012582
Núm. CAS: 1115-70-4
EINECS: 214-230-6