1-(4-Chlorophenyl)biguanide hydrochloride ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
B20311.03
B20311.06
B20311.03EA
31
EUR
B20311.03
B20311.06
1-(4-Chlorophenyl)biguanide hydrochloride ≥97%
1-(4-Chlorophenyl)biguanide hydrochloride
Purity: 97%
CAS No.: 4022-81-5
Molecular Formula: C8H10ClN5.HCl
Formula Weight: 248.12
Melting Point: 247-250°
Beilstein Reference: 3732533
Formula:
C₈H₁₁Cl₂N₅ MW: 248,12 g/mol Pto. de fusión: 247…250 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00053020 Núm. CAS: 4022-81-5 |