Victoria pure blue bo
Proveedor: TCI
Sinónimos: Basic Blue 7, N-(4-((4-(Diethylamino)phenyl)(4-(ethylamino)naphthalen-1-yl)methylene)cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)-N-ethylethanaminium chloride
B1301-25G B1301-250G
TCIAB1301-25GEA 42 EUR
TCIAB1301-25G TCIAB1301-250G
Victoria pure blue bo
Victoria pure blue bo
Formula: C₃₃H₄₀ClN₃
Número MDL: MFCD00011877
Núm. CAS: 2390-60-5
EINECS: 219-232-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c4badfcc081722b2a1ca9fa33484d4a05fbb8d39&vid=c4badfcc081722b2a1ca9fa33484d4a05fbb8d39&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow to Amber to Dark red powder to crystal
Lambda max. 613.0 to 619.0 nm (H2O)
Absorbance (E1%1cm) min. 1,100 (H2O, 613.0 to 619.0 nm)