Victoria blue B, puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
190190250 190191000
ACRO190190250EA 57.1 EUR
ACRO190190250 ACRO190191000
Victoria blue B, puro
Victoria blue B
Formula: C₃₃H₃₂ClN₃
Pto. de fusión: 206 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011878
Núm. CAS: 2580-56-5
EINECS: 219-943-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Dark brown Glistening crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
UV spectrum Complies
Loss on drying ≤5 % (60°C)
UV Lambda max 599 to 605 nm (in ethanol)