2,2'-Biquinoline 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
106300010 106300050
ACRO106300010EA 45.4 EUR
ACRO106300010 ACRO106300050
2,2'-Biquinoline 98%
2,2'-Biquinoline
Formula: C₁₈H₁₂N₂
Pto. de fusión: 193…196 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006740
Núm. CAS: 119-91-5
EINECS: 204-357-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to cream to yellow to light brown Powder or crystals or flakes and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 192 to 198 °C
Titration with HClO4 97.5 to 102.5 %