2,2'-Biquinoline ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
B0470-1G
B0470-5G
TCIAB0470-1GEA
30
EUR
TCIAB0470-1G
TCIAB0470-5G
2,2'-Biquinoline ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
2,2'-Biquinoline
Formula:
C₁₈H₁₂N₂ |
Número MDL:
MFCD00006740 Núm. CAS: 119-91-5 EINECS: 204-357-5 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 192.0 to 197.0 deg-C |
Solubility in hot Acetic acid | almost transparency |