2-(1-Naphthylmethyl)-2-imidazoline hydrochloride 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: Naphazoline Hydrochloride, Albalon
179660250 179661000
ACRO179660250EA 59.2 EUR
ACRO179660250 ACRO179661000
2-(1-Naphthylmethyl)-2-imidazoline hydrochloride 99%
2-(1-Naphthylmethyl)-2-imidazoline hydrochloride
Formula: C₁₄H₁₅ClN₂
MW: 246,738 g/mol
Pto. de fusión: 254…260 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012554
Núm. CAS: 550-99-2
EINECS: 208-989-2
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥98.5 %
GC ≥97.5 %