2-(Tributylstannyl)furan ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
H55259.AA H55259.AC
H55259.AAEA 52.8 EUR
H55259.AA H55259.AC
2-(Tributylstannyl)furan ≥97%
2-(Tributylstannyl)furan
Formula: C₁₆H₃₀OSn
Pto. Ebullición: 90 °C (0,1 mmHg)
Densidad: 1,134
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00192512
Núm. CAS: 118486-94-5
UN: 2788
ADR: 6.1,III