2-(Tributylstannyl)thiophene ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
H55904.AA H55904.AC H55904.AE
H55904.AAEA 46.1 EUR
H55904.AA H55904.AC H55904.AE
2-(Tributylstannyl)thiophene ≥97%
2-(Tributylstannyl)thiophene
Formula: C₁₆H₃₀SSn
Pto. Ebullición: 155 °C (0,1 mmHg)
Densidad: 1,175
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00192513
Núm. CAS: 54663-78-4
UN: 2788
ADR: 6.1,III