Pilocarpine hydrochloride
Proveedor: Cayman Chemical
14487-500 14487-1 14487-5 14487-10
CAYM14487-500EA 55 EUR
CAYM14487-500 CAYM14487-1 CAYM14487-5 CAYM14487-10
Pilocarpine hydrochloride
Pilocarpine hydrochloride
Formula: C₁₁H₁₇ClN₂O₂
Número MDL: MFCD00012722
Núm. CAS: 54-71-7
EINECS: 200-212-5