2-(2-Naphthyl)indole ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
2-(Naphthalen-2-yl)-1H-indole
B20434.03
B20434.06
B20434.03EA
95.9
EUR
B20434.03
B20434.06
2-(2-Naphthyl)indole ≥98%
2-(2-Naphthyl)indole
Purity: 98%
CAS No.: 23746-81-8
Molecular Formula: C18H13N
Formula Weight: 243.31
MDL No.: MFCD00124144
Formula:
C₁₈H₁₃N MW: 243.31 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00124144 Núm. CAS: 23746-81-8 |