4-Methyl-1,2-cyclohexanedicarboxylic anhydride (mixture of cis- and trans-isomeres) ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
M0567-25G M0567-500G
TCIAM0567-25GEA 16 EUR
TCIAM0567-25G TCIAM0567-500G
4-Methyl-1,2-cyclohexanedicarboxylic anhydride (mixture of cis- and trans-isomeres) ≥98.0% (por GC)
4-Methyl-1,2-cyclohexanedicarboxylic anhydride (mixture of cis- and trans-isomeres)
Formula: C₉H₁₂O₃
Pto. de inflamación: 164°C
Número MDL: MFCD00005927
Núm. CAS: 19438-60-9
EINECS: 243-072-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fa2ee5cf8f2813b88becb243d74c3e5d42fe6d93&vid=fa2ee5cf8f2813b88becb243d74c3e5d42fe6d93&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Methanolysis Method) min. 97.0 %