Bathocuproin sulphonate disodium salt hydrate 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: Bathocuproindisulphonic disodium salt hydrate
164060010 164060050 164060250
ACRO164060010EA 130 EUR
ACRO164060010 ACRO164060050 ACRO164060250
Bathocuproin sulphonate disodium salt hydrate 97%
Bathocuproin sulphonate disodium salt hydrate
Formula: C₂₆H₁₈N₂Na₂O₆S₂·H₂O
MW: 564.55 g/mol (anhy)
Pto. de fusión: 300 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149974
Núm. CAS: 52698-84-7
EINECS: 258-111-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤9 %
HPLC ≥96.0 % (expressed as the sum of ortho-ortho, meta-para and para-para-substituted bathocuproine disulfonate)