Bathocuproin sulphonate disodium salt para análisis, Supelco®
Proveedor: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.24518.0005
1.24518.0005EA 1070 EUR
1.24518.0005
Bathocuproin sulphonate disodium salt para análisis, Supelco®
Bathocuproin sulphonate disodium salt
Formula: C₂₆H₁₈N₂Na₂O₆S₂
Número MDL: MFCD00011679
Núm. CAS: 52698-84-7
EINECS: 258-111-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) slightly soluble
Melting Point 300 °C
Molar Mass 564.55 g/mol
Bulk Density 190 kg/m3
pH 10 (10 g/l, H2O, 20 °C)