Bathocuproin sulphonate disodium salt for determination of Cu in blood
Proveedor: TCI
Sinónimos: Bathocuproinedisulphonic Acid Disodium Salt, Disodium Bathocuproinedisulphonate, Bathocuproine disulphonic acid disodium salt
B0985-1G B0985-100MG
TCIAB0985-1GEA 236 EUR
TCIAB0985-1G TCIAB0985-100MG
Bathocuproin sulphonate disodium salt for determination of Cu in blood
Bathocuproin sulphonate disodium salt
Formula: C₂₆H₁₈N₂Na₂O₆S₂
Número MDL: MFCD00011679
Núm. CAS: 52698-84-7
EINECS: 258-111-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=95afa627dd77e9701f605b01d535e11b17dac945&vid=886dc9a0b9a9d81e6377da33ae0c95b88c207d37&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Absorbance of Cu complex min. 12,000
Water max. 10.0 %