Bathocuproin 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 2,9-Dimethyl-4,7-diphenyl-1,10-phenanthroline
161340010 161340050
ACRO161340010EA 111 EUR
ACRO161340010 ACRO161340050
Bathocuproin 98%
Bathocuproin
Formula: C₂₆H₂₀N₂
MW: 360,46 g/mol
Pto. de fusión: 279…283 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004972
Núm. CAS: 4733-39-5
EINECS: 225-240-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to cream to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 277 to 285 °C (Dec)
Titration with HClO4 97.5 to 102.5 %