Bathocuproin ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2,9-Dimethyl-4,7-diphenyl-1,10-phenanthroline
B22841.03
B22841.06
B22841.03EA
99.9
EUR
B22841.03
B22841.06
Bathocuproin ≥98%
Bathocuproin
Purity: 98%
CAS No.: 4733-39-5
Molecular Formula: C26H20N2
Formula Weight: 360.46
Melting Point: 279-285°
Beilstein Reference: 306714
Formula:
C₂₆H₂₀N₂ MW: 360,46 g/mol Pto. de fusión: 279…285 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004972 Núm. CAS: 4733-39-5 EINECS: 225-240-5 |