Bathocuproin ≥95.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2,9-Dimethyl-4,7-diphenyl-1,10-phenanthroline
D0711-1G D0711-5G
TCIAD0711-1GEA 85 EUR
TCIAD0711-1G TCIAD0711-5G
Bathocuproin ≥95.0% (by HPLC, titration analysis)
Bathocuproin
Formula: C₂₆H₂₀N₂
MW: 360,46 g/mol
Pto. de fusión: 283°C
Número MDL: MFCD00004972
Núm. CAS: 4733-39-5
EINECS: 225-240-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=99e2fb8dab7c0223f232396c83d5cd7932b54966&vid=99e2fb8dab7c0223f232396c83d5cd7932b54966&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Green powder to crystaline
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %