2-(1H-Pyrazol-3-yl)pyridine ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
H50670.03
H50670.06
H50670.03EA
77.8
EUR
H50670.03
H50670.06
2-(1H-Pyrazol-3-yl)pyridine ≥98%
2-(1H-Pyrazol-3-yl)pyridine
Purity: 98%
CAS No.: 75415-03-1
Molecular Formula: C8H7N3
Formula Weight: 145.16
Melting Point: 121-122°
MDL No.: MFCD00115151
Formula:
C₈H₇N₃ MW: 145,16 g/mol Pto. de fusión: 121…122 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00115151 Núm. CAS: 75415-03-1 |