Tetrazolium violet ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
A16008.03
A16008.06
A16008.14
A16008.03EA
56
EUR
A16008.03
A16008.06
A16008.14
Tetrazolium violet ≥98%
Tetrazolium violet
Purity: 98+%
CAS No.: 1719-71-7
Molecular Formula: C23H17ClN4
Formula Weight: 384.87
Melting Point: 247-249°
MDL No.: MFCD00011875
Formula:
C₂₃H₁₇ClN₄ Pto. de fusión: 247…249 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011875 Núm. CAS: 1719-71-7 EINECS: 217-008-7 |