2,2'-Thenil ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
B24753.03
B24753.06
B24753.03EA
48.9
EUR
B24753.03
B24753.06
2,2'-Thenil ≥98%
2,2'-Thenil
Purity: 98%
CAS No.: 7333-07-5
Molecular Formula: C10H6O2S2
Formula Weight: 222.29
Melting Point: 81-84°
MDL No.: MFCD00173678
Formula:
C₁₀H₆O₂S₂ Pto. de fusión: 81…84 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00173678 Núm. CAS: 7333-07-5 |