3-(2-Pyridyl)-5,6-diphenyl-1,2,4-triazine-p,p'-disulphonic acid disodium salt hydrate ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
L10607.03
L10607.06
L10607.PG
L10607.03EA
33.6
EUR
L10607.03
L10607.06
L10607.PG
3-(2-Pyridyl)-5,6-diphenyl-1,2,4-triazine-p,p'-disulphonic acid disodium salt hydrate ≥98%
3-(2-Pyridyl)-5,6-diphenyl-1,2,4-triazine-p,p'-disulphonic acid disodium salt hydrate
Purity: 98%
CAS No.: 28048-33-1
Molecular Formula: C20H12N4Na2O6S2.xH2O
Formula Weight: 514.46(anhy)
Beilstein Reference: 5222087
MDL No.: MFCD00717621
Formula:
C₂₀H₁₂N₄Na₂O₆S₂·H₂O Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00717621 Núm. CAS: 28048-33-1 EINECS: 248-797-6 |