Ferrozine mono-sodium salt hydrate, Supelco®
Proveedor: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
82950-1G 82950-5G
82950-1GEA 57.9 EUR
82950-1G 82950-5G
Ferrozine mono-sodium salt hydrate, Supelco®
Ferrozine mono-sodium salt hydrate
Formula: C₂₀H₁₃N₄NaO₆S₂·H₂O
Número MDL: MFCD00078417
Núm. CAS: 63451-29-6
EINECS: 274-196-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=827c458da2852cd8c20c3ba00af19dbb3823ba8c&vid=827c458da2852cd8c20c3ba00af19dbb3823ba8c&prid=web&clid=SAPDAM