4-(4-Piperidinyloxy)benzonitrile ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
H50958.03
H50958.MD
H50958.03EA
277
EUR
H50958.03
H50958.MD
4-(4-Piperidinyloxy)benzonitrile ≥98%
4-(4-Piperidinyloxy)benzonitrile
Purity: 98%
CAS No.: 224178-67-0
Molecular Formula: C12H14N2O
Formula Weight: 202.26
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD07368391
Formula:
C₁₂H₁₄N₂O MW: 202,26 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD07368391 Núm. CAS: 224178-67-0 ADR: 6.1,III |