1-Boc-isonipecotic acid ethyl ester ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: Ethyl N-BOC-4-piperidinecarboxylate, Ethyl N-Boc-piperidine-4-carboxylate
B25393.06 B25393.14
B25393.06EA 65.9 EUR
B25393.06 B25393.14
1-Boc-isonipecotic acid ethyl ester ≥97%
1-Boc-isonipecotic acid ethyl ester
Purity: 97+% CAS No.: 142851-03-4 Molecular Formula: C13H23NO4 Formula Weight: 257.33 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4580 Boiling Point: 120-135°/0.5mm MDL No.: MFCD01763998
Formula: C₁₃H₂₃NO₄
MW: 257,33 g/mol
Pto. Ebullición: 120…135 °C (0,5 mmHg)
Densidad: 1,046
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Número MDL: MFCD01763998
Núm. CAS: 142851-03-4