Nipecotamide 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
128300050 128300500
ACRO128300050EA 114 EUR
ACRO128300050 ACRO128300500
Nipecotamide 95%
Nipecotamide
Formula: C₆H₁₂N₂O
Pto. de fusión: 102…108 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005993
Núm. CAS: 4138-26-5
EINECS: 223-962-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 102 to 108 °C
Titration with HClO4 ≥94 %