Isonipecotamide ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A13442.09
A13442.18
A13442.30
A13442.09EA
25.6
EUR
A13442.09
A13442.18
A13442.30
Isonipecotamide ≥98%
Isonipecotamide
Purity: 98%
CAS No.: 39546-32-2
Molecular Formula: C6H12N2O
Formula Weight: 128.18
Melting Point: 148-149°
Beilstein Reference: 112554
Formula:
C₆H₁₂N₂O Pto. de fusión: 148…149 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00038012 Núm. CAS: 39546-32-2 EINECS: 254-501-6 |